Learn More
Chrom(III)-oxid, Sputter-Target, 76.2 mm (3.0 Zoll) Durchmesser x 6.35 mm (0.250 Zoll) Dicke, 99.8 % (Metallbasis)
Artikelnummer. 15473775
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15473775
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041059.KS
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 3000°C
Chemischer Name oder Material Chromium(III) oxide sputtering target
Schmelzpunkt 2435°C
Namenshinweis 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
CAS 1308-38-9
Farbe Grün
Menge 1 Ea.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel Cr2O3
MDL-Nummer MFCD00010949
Synonym chromium iii oxide, chromia, dichromium trioxide, chromium sesquioxide, chrome green, green chromium oxide, chromium 3+ oxide, green cinnabar, chrome ochre, chrome oxide
InChI-Schlüssel UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[Cr+3].[Cr+3]
IUPAC-Name Oxo(oxochromiooxy)chrom
Molekulargewicht (g/mol) 151.99
PubChem CID 517277
ChEBI CHEBI:48242
Formelmasse 151.99
Reinheit (%) 99.8%
Geruch Odorless
Dichte 5.22 g/mL