Learn More
Chrom(III)-oxid, amorphes Pulver 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11954141 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11954141
Marke: Thermo Scientific Acros 192080025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1308-38-9 | Cr2O3 | 151.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1308-38-9
Summenformel Cr2O3
Molekulargewicht (g/mol) 151.99
MDL-Nummer MFCD00010949
InChI-Schlüssel UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium iii oxide, chromia, dichromium trioxide, chromium sesquioxide, chrome green, green chromium oxide, chromium 3+ oxide, green cinnabar, chrome ochre, chrome oxide
PubChem CID 517277
ChEBI CHEBI:48242
IUPAC-Name Oxo(oxochromiooxy)chrom
SMILES [O--].[O--].[O--].[Cr+3].[Cr+3]
Spezifikation
Siedepunkt 4000°C
Chemischer Name oder Material Chromium(III) oxide
Schmelzpunkt 2435°C
Farbe Grün
pH 5 bis 7
Physikalische Form Amorphes Pulver
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 98.5% min
Strukturformel Cr2O3
Fieser 03,38; 13,338
Merck Index 15,2238
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in acids and alkalies,practically insoluble in alcohol and acetone
Formelmasse 151.99
Reinheit (%) 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 5.21
Dichte 5.2100g/mL