Learn More
Chrom(III)-oxid, 99.9 % Spurenmetall-basiert, Honeywell™
Catalog Number p-7120326
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Poly-Flasche
1308-38-9
Cr2O3
151.99
MFCD00010949
UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N
Chrom(III)-oxid, Chroma, Dichromtrioxid, Chromsesquioxid, Chromgrün, Grünes Chromoxid, Chrom3+-Oxid, Grüner Zinnober, Chromocker, Chromoxid
517277
CHEBI:48242
[O--].[O--].[O--].[Cr+3].[Cr+3]
1308-38-9
Cr2O3
151.99
MFCD00010949
UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N
Chrom(III)-oxid, Chroma, Dichromtrioxid, Chromsesquioxid, Chromgrün, Grünes Chromoxid, Chrom3+-Oxid, Grüner Zinnober, Chromocker, Chromoxid
517277
CHEBI:48242
[O--].[O--].[O--].[Cr+3].[Cr+3]
Pulver, 99.9 % (Spurenmetallbasis)
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 4000 °C
Chemischer Name oder Material Chrom(III)-oxid
Schmelzpunkt 2435 °C
Farbe Grün
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name dichromium(3+) trioxidandiide
Formelmasse 151.99 mol
Reinheit (%) 99.9 % Spurenmetallbasis
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 5.2 g/cu.cm