Learn More
Chrom(III)-oxid, 99.9 % Spurenmetall-basiert, Honeywell™
Alle ansehen Solstice Research Chemicals ProdukteBeschreibung
- Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 4000 °C |
| Chemischer Name oder Material | Chrom(III)-oxid |
| Schmelzpunkt | 2435 °C |
| Farbe | Grün |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| IUPAC-Name | Oxo(Oxochromiooxy)Chrom |
| Formelmasse | 151.99 mol |
| Reinheit (%) | 99.9 % Spurenmetallbasis |
| Mehr anzeigen |