Learn More
Chrom(III)-oxid, 99.9 % Spurenmetall-basiert, Honeywell™
Artikelnummer. 15601750 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15601750
Marke: Honeywell Research Chemicals 2030685G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Pulver, 99.9 % (Spurenmetallbasis)
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1308-38-9
Summenformel Cr2O3
Molekulargewicht (g/mol) 151.99
MDL-Nummer MFCD00010949
InChI-Schlüssel UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym Chrom(III)-oxid, Chroma, Dichromtrioxid, Chromsesquioxid, Chromgrün, Grünes Chromoxid, Chrom3+-Oxid, Grüner Zinnober, Chromocker, Chromoxid
PubChem CID 517277
ChEBI CHEBI:48242
SMILES [O--].[O--].[O--].[Cr+3].[Cr+3]
Spezifikation
Siedepunkt 4000 °C
Chemischer Name oder Material Chrom(III)-oxid
Schmelzpunkt 2435 °C
Farbe Grün
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Oxo(oxochromiooxy)chrom
Formelmasse 151.99 mol
Reinheit (%) 99.9 % Spurenmetallbasis
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 5.2 g/cu.cm