Learn More
Chrom(III)-oxid, ≥98 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15685360 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15685360
Marke: Honeywell-Fluka 393703100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Pulver, ≥ 98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1308-38-9
Summenformel Cr2O3
Molekulargewicht (g/mol) 151.99
MDL-Nummer MFCD00010949
InChI-Schlüssel UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym Chrom(III)-oxid, Chroma, Dichromtrioxid, Chromsesquioxid, Chromgrün, Grünes Chromoxid, Chrom3+-Oxid, Grüner Zinnober, Chromocker, Chromoxid
PubChem CID 517277
ChEBI CHEBI:48242
SMILES [O--].[O--].[O--].[Cr+3].[Cr+3]
Spezifikation
Siedepunkt 4000 °C
Chemischer Name oder Material Chrom(II)-oxid
Schmelzpunkt 2435 °C
Farbe Grün
Menge 100 g
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Oxo(oxochromiooxy)chrom
Formelmasse 151.99 mol
Reinheit (%) ≥ 98 %
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver
Dichte 5.2 g/cm3