missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Chromium(III) Oxide, ≥98%, Honeywell Fluka™

Produktkod. 15605370 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15605370

Brand: Honeywell-Fluka 393703500G

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Articolo fuori commercio e non più disponibile. Visualizzare il prodotto per possibili alternative o chiedere assistenza alla nostra divisione di supporto tecnoco telefonando al n. 056 618 41 11.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Powder,≥98%

  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1308-38-9
Formula molecolare Cr2O3
Molecular Weight (g/mol) 151.99
Numero MDL MFCD00010949
InChI Key UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chromium iii oxide, chromia, dichromium trioxide, chromium sesquioxide, chrome green, green chromium oxide, chromium 3+ oxide, green cinnabar, chrome ochre, chrome oxide
PubChem CID 517277
ChEBI CHEBI:48242
SMILES [O--].[O--].[O--].[Cr+3].[Cr+3]

Specifikationer

Punti di ebollizione 4000°C
Materiale o nome chimico Chromium(III) oxide
Punto di fusione 2435°C
Colore Green
Quantità 500 g
Numero UN NONH for all modes of transport
IUPAC Name oxo(oxochromiooxy)chromium
Peso formulazione 151.99g/mol
Percent Purity ≥98%
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Powder
Densità 5.2g/cm3
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.