Learn More
Chrom(III)-nitrat-Nonahydrat, 99 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. p-7120323 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15642430
Marke: Honeywell-Fluka 239259100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
≥ 99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-02-8
Summenformel CrN3O9
Molekulargewicht (g/mol) 238.01
MDL-Nummer MFCD00149659
InChI-Schlüssel PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
Synonym Chrom(III)-nitrat-Nonahydrat, Salpetersäure, Chrom3+-Salz, Nonahydrat, Bis7-Chlorophenylsulfon, C.3NO3.9 H2O, Chromtrinitrat, Nonahydrat, Chrom3+-Nonahydrattrinitronat, ksc495a9j, chromium trinitrate, nonahydrate, chromium iii nitrate, nonahydrate, chromium 3+ nonahydrate trinitronate
PubChem CID 9887206
IUPAC-Name Chrom(3+);trinitrat;nonahydrat
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3 ]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chrom(III)-nitrat-Nonahydrat
Schmelzpunkt 60 °C
Farbe Schwarz bis blau
Menge 100 g
Strukturformel Cr(NO3)3 · H2O
UN-Nummer UN2720
Formelmasse 400.15 mol
Reinheit (%) 99 %
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Kristalle oder Brocken
Dichte 1.89 g/cm3