Description
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Chrom(III)-nitrat-Nonahydrat |
| Schmelzpunkt | 60 °C |
| Farbe | Schwarz bis blau |
| Menge | 500 g |
| Strukturformel | Cr(NO3)3 · H2O |
| UN-Nummer | UN2720 |
| Formelmasse | 400.15 mol |
| Reinheit (%) | 99 % |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Aussehen | Kristalle oder Brocken |
| Show More |