Learn More
Chrom(III)-nitrat-Monohydrat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10704371 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
500 g, Glasgefäß
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10704371 500 g, Glasgefäß
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10704371 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. C/5560/53
Menge Preis
1 221.25 CHF / 500 Gramm
4 208.79 CHF / 500 Gramm
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Schmelzpunkt 60°C
CAS 7789-02-8
Farbe Schwarz
pH 2.0 to 3.0
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Summenformel CrN3O9
MDL-Nummer 149659
InChI-Schlüssel PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
Molekulargewicht (g/mol) 238.01
Formelmasse 400.14g/mol
Verpackung Glasgefäß
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chromium(III) nitrate nonahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.