Learn More
Chrom(III)-fluoridhydrat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7048979
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11351709
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012339.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123333-98-2
Summenformel CrF3
Molekulargewicht (g/mol) 108.99
MDL-Nummer MFCD00016045
InChI-Schlüssel FTBATIJJKIIOTP-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name Chrom(3+)-Trifluorid
SMILES [F-].[F-].[F-].[Cr+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium(III) fluoride hydrate
Schmelzpunkt >1000°C
Farbe Grün
Physikalische Form Kristallin
Menge 250 g
UN-Nummer UN1756
Merck Index 14,2223
Formelmasse 108.99 (Anhydrous)
Empfindlichkeit Hygroscopic