Learn More
Chrom(III)-acetylacetonat, 97%
Artikelnummer. 10750701 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10750701 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10521641 5 g Glasflasche 5 Gramm
10279873 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10750701 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 192131000
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 21679-31-2 | C15H21CrO6 | 349,32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21679-31-2
Summenformel C15H21CrO6
Molekulargewicht (g/mol) 349.32
MDL-Nummer MFCD00000015 MFCD00000015
InChI-Schlüssel JWORPXLMBPOPPU-LNTINUHCSA-K
Synonym chromium iii acetylacetonate, dsstox_cid_30421, dsstox_gsid_51863
PubChem CID 91759531
IUPAC-Name Chrom;(Z)-4-Oxoniumylidenepent-2-en-2-olat
SMILES [Cr+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium(III) acetylacetonate
Schmelzpunkt 212°C
Farbe Kastanienbraun bis Purpur
Siedepunkt 340°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 14.4 to 15.3% (Cr)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (CH3COCH=C(CH3)O)3Cr
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 11g/L (20°C). Other solubilities: 2.20g/100g alcohol (20°C),30.85g/100g benzene (20°C),insoluble in petroleum ether
Formelmasse 349.32
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chromium(III) acetylacetonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke