Learn More
Chromkristallitstücke, 2–15 mm (0.08–0.59 in.), 99.996 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11305958
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Unit Size:
10 Gramm
50 Gramm
Product Code. 11305958
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010453.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7440-47-3 | Cr | 52.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-47-3
Summenformel Cr
Molekulargewicht (g/mol) 52.00
MDL-Nummer MFCD00010944
InChI-Schlüssel VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
IUPAC-Name Chrom
SMILES [Cr]
Specifications
Chemischer Name oder Material Chromium crystallite pieces
Namenshinweis 2 to 15mm (0.08 to 0.59 in.)
Menge 50 g
Geruch Geruchsneutral
Form Kristalline Stückchen
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.996%