Learn More
Chrom für AAS 1 g/l HCl-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12903145 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
1000 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 12903145
Marke: Fisher Chemical B 013 500
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Chemische Identifikatoren
CAS 7697-37-2
Summenformel HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 63.01
MDL-Nummer MFCD00011349
InChI-Schlüssel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC-Name Salpetersäure
SMILES O[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chrom
Verpackung Flasche
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1 g/l ±0.002 g/l
Typ Standardlösung für die Atomabsorptionsspektrometrie mit Flammen-Einzelelement
Solvent or Matrix 2 % HCl
Menge 1000 ml