Learn More
Thermo Scientific Chromeleon™ 7.4 License Code - New
Artikelnummer. 31906281 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Betriebssystem:
Windows 11
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Betriebssystem Packungsgröße
31906281 Windows 11 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31906281 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 7450.0104A
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
This license code is required for the activation of a new Chromeleon 7.4 installation; adding a license to an existing Chromeleon installation (7.4.x or lower) may require different license P/N.
Includes:
  • License code
  • License certificate
Note: The latest minor version of Chromeleon 7.4.x will be provided. This will be a digital delivery of Chromeleon (download option). No installation media is provided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Chromatography Software
Zur Verwendung mit (Geräte) Chromeleon CDS
Zertifizierung/Konformität 21 CFR
Produktlinie Chromeleon 7
Betriebssystem Windows 11
Menge 1 Ea.