Learn More
Chromazurol S, Honeywell ™
Artikelnummer. 15636910 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 15636910
Marke: Honeywell-Fluka 7268725G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Indikator für die Metalltitration
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromazurol S
CAS 1667-99-8
Summenformel C23H13Cl2Na3O9S
MDL-Nummer MFCD00001615
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 4110655
InChI-Schlüssel FUIZKNBTOOKONL-UHFFFAOYSA-K
SMILES CC1=CC(=CC(=C1[O-])C(=O)[O-])C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)C(=O)O)C)C3=C(C=CC(=C3Cl)S(=O)(=O)[O-])Cl.[Na+].[Na+].[Na+]
IUPAC-Name Trinatrium;5-[(3-Carboxy-5-Methyl-4-Oxocyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)-(2,6-Dichlor-3-Sulfonatophenyl)Methyl]-3-Methyl-2-Oxidobenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 605.277
PubChem CID 54736314
Formelmasse 605.28 mol
Menge 25 g