Learn More
Bochem™ Thermometerklammer
Artikelnummer. 10478432
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Thermometerklemme
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
10478432 Thermometerklemme 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10478432 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 5621
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit einer schwenkbaren Muffe für unterschiedliche Positionierungen um 360°. Die Bochem™ Thermometerklemme verfügt über eine Schraubklemme und eine Stange mit V-Kerbe und Halteblock sowie unabhängig einstellbare Backen.
  • Schwenkbare Muffe.
  • V-Kerbe und Schraubklemme für die Positionierung der Stützstange.
  • Unabhängig einstellbare Backen.
Spezifikation
Gewicht (metrisch) 119 g
Produkttyp Thermometerklemme