Learn More
RETSCH Mahlbecher aus verchromtem Stahl
Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für MM 200
Für Schwingmühle MM 301
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Mahlbecher aus Wolframcarbid Zirkonoxid und PTFE sowie Zubehör für Kryogenvermahlungen auf Anfrage erhältlich.
Typ: Mahlbecher 25mL, gehärteter Stahl
Typ: Mahlbecher 25mL, gehärteter Stahl
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mahlbecher |
| Kapazität (metrisch) | 25 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Schwingmühle MM 301 |
| Material | Chromstahl |