Learn More
RETSCH Mahlkugeln aus Edelstahl
Artikelnummer. 10400391 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
5 mm
7 mm
9 mm
12 mm
20 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
10400391 9 mm 1 Stück
10268370 20 mm 1 Stück
10106710 7 mm 1 Stück
10024140 5 mm 1 Stück
10014440 12 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10400391 Lieferant RETSCH Lieferanten-Nr. 05.368.0031
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mahlkugeln aus Wolframcarbid, Achat, PTFE auf Anfrage.
Material: Gehärteter Stahl
φ: 9mm
Spezifikation
Produkttyp Mahlkugeln
Durchmesser (metrisch) 9 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) MM 200 und MM 301
Material Chromstahl