Learn More
RETSCH Komfort-Mahlbecher aus verchromtem Stahl
Artikelnummer. 10044851 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
125 mL
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10044851
Marke: RETSCH 01.462.0144
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie diese Mahlbecher mit Retsch™ Kugelmühlen. Retsch™ Komfort-Mahlbecher aus Chromstahl verfügen über eine O-Typ-Abdichtung für einen sicheren Betrieb.
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Optionale Belüftungsabdeckungen
  • Druckfeste Sicherheitsverschlussvorrichtungen
Spezifikation
Produkttyp Komfort-Mahlbecher
Kapazität (metrisch) 125 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) Für PM 100, PM 200, PM 400 und S 100
Material Chromstahl