Learn More
Chrome Azurol S, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11493182 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11493182
Marke: MP Biomedicals 0215498210
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chrome Azurol S is used as a reagent for determination of fluoride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1667-99-8
Summenformel C23H13Cl2Na3O9S
Molekulargewicht (g/mol) 605.277
MDL-Nummer MFCD00001615
InChI-Schlüssel FUIZKNBTOOKONL-UHFFFAOYSA-K
Synonym Mordant Blue 29, C.I. 43825
PubChem CID 54736314
IUPAC-Name Trinatrium;5-[(3-Carboxy-5-Methyl-4-Oxocyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)-(2,6-Dichlor-3-Sulfonatophenyl)Methyl]-3-Methyl-2-Oxidobenzoat
SMILES CC1=CC(=CC(=C1[O-])C(=O)[O-])C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)C(=O)O)C)C3=C(C=CC(=C3Cl)S(=O)(=O)[O-])Cl.[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chrome Azurol S
Namenshinweis Dye content: approx. 65%
Formelmasse 605.29
Farbe Braun
Menge 10 g
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chrome Azurol S
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Chrome Azurol S