Learn More
Macherey-Nagel™ CHROMABOND Säulen Flash RS 80 Füllmaterial: C18ec Füllmenge: 86 g Material: PP,
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
:
ID:30,8mm
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 240 mm |
| Material | Polypropylen |
| Typ | Flash-Säule |
| Säulentyp | Flash-Säule |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Direkt verwendet im Teledyne Isco Companion, Rf |