Learn More
Macherey-Nagel™ CHROMABOND Säulen Flash FM 150/50 Füllmaterial: SiOH Füllmenge: 50 g
Zur Verwendung mit Vakuumkammern
Marke: Macherey-Nagel™ 730887
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Automatisierte Systeme oder CHROMABOND™ Vakuumkammern
- Polypropylen-Säule, Polyethylen-Filterelement
- Hohe Ladekapazität und Trennungseffizienz
- Konstanter Gegendruck, luftdichte Abdichtung
- Standard Luer-Anschluss zur automatischen Festphasenextraktion, parallele Blitzreinigung/-synthese, Hochdurchsatz-Screening/Aufreinigung.
Spezifikation
170 mm | |
Flash Column | |
Biotage FlashMaster Systems |
Polypropylene | |
Flash Column |