Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatographiepapiere, Blätter, Gütegrad FN 2
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Hochreines Papier.
- Ideal für Blotting und Chromatographie.
- Ideal für eine Vielzahl von Absorptionsanwendungen, wie sie in den Biowissenschaften und der Diagnostik üblich sind.
- Nicht steril, Großpackung.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 100/Packung, 125 g/m2 |
| Abmessungen (L x B) | 580 mm x 600 mm |
| Filmdicke | 0.24 mm |
| Format | Bogen |
| Güte | FN 2 |
| Material | Baumwolllinter (>98 % Alpha-Zellulose; <0.04 % Asche) |