Learn More
ROBU VitraPOR™ Chromatographiesäule
Artikelnummer. 16893086
Ansicht ändern
Click to view available options
Säulenkapazität:
20 mL
85 mL
Porengröße:
1
2
3
4
Packungsgröße:
5 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenkapazität Porengröße Packungsgröße
16893086 85 mL 1 5 Stück
16883086 20 mL 4 5 Stück
16823096 85 mL 4 5 Stück
16813096 85 mL 3 5 Stück
16803096 85 mL 2 5 Stück
16853086 20 mL 1 5 Stück
16873086 20 mL 3 5 Stück
16863086 20 mL 2 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 16893086 Lieferant ROBU VitraPOR™ Lieferanten-Nr. 31201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    223.50 CHF
    188.72 CHF / 5 Stück
    Sparen 34.78 CHF
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chromatographiesäule mit abgesicherter Filterscheibe.
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen bis 500 °C
Spezifikation
Menge 5/Packung
Porengröße 1
Säulenkapazität 85 mL
Material Borosilikatglas 3.3
Enthält Abgesicherte Filterscheibe