Learn More
BOLA Chromatography Adapters
Artikelnummer. 10003311
Click to view available options
Gewindegröße:
18
25
32
45
Außendurchmesser (metrisch):
1,6 mm
3,2 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10003311
Marke: BOLA F75712
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Chromatography Adapters PTFE
  • Black screw cap made of PPS with GL thread.
  • Body made of PTFE with one port with female thread UNF ¼ in. 28G for connection of Mini Fittings.
  • A possible unevenness of the bottle neck is adjusted by an o-ring behind an elastic sealing lip, and the bottle is closed tightly.
  • The product is only exposed to the body of the adaptor.
  • Very good chemical resistance, for working temperatures up to max. +200°C.
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 1.6 mm
Gewindegröße 32
Außendurchmesser (metrisch) 3,2 mm
Autoklavierbar Autoclavable