Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Chromatographiesäulen mit Einstichen und Bördelrand
Artikelnummer. 10480513
Ansicht ändern
Click to view available options
Säulenkapazität:
125 mL
430 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenkapazität unitSize
10480513 1000 mL 1 Stück
10707901 125 mL 1 Stück
10171661 430 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10480513 Lieferant Lenz Laborglasinstrumente™ Lieferanten-Nr. 05435708
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Beschreibung Chromatographiesäule
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chromatographische Anwendungen
Innendurchmesser (metrisch) 40 mm
Typ Chromatographiesäule
Säulenkapazität 1000 mL
Länge (metrisch) 800 mm
Material Duran Glas
Außendurchmesser (metrisch) 40 mm
Enthält PTFE-Absperrhahn und -Gewindehalterung