Learn More
Lenz Laborglasintrumente Chromatographiesäulen mit Frit- und NS-Buchse mit PTFE- oder Nadelventil-Absperrhahn
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 05450801
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Description
- Chromatographiesäulen
- Mit Sinterfritte (Porosität:0)
- Mit PTFE-Absperrhahn oder Nadelventil-Absperrhahn (Bohrung:0 bis 2,5 mm)
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Specifications
Nadelventil-Sperrhahn | |
15 ml | |
200 mm | |
10 mm |