Learn More
Lenz Laborglasintrumente Chromatographiesäulen mit Frit- und NS-Buchse mit PTFE- oder Nadelventil-Absperrhahn
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 05450804
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10755632
  • 164.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Beschreibung
  • Chromatographiesäulen
  • Mit Sinterfritte (Porosität:0)
  • Mit PTFE-Absperrhahn oder Nadelventil-Absperrhahn (Bohrung:0 bis 2,5 mm)
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
125 mm
Nadelventil-Sperrhahn
400 mm
20 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente Chromatographiesäulen mit Frit- und NS-Buchse mit PTFE- oder Nadelventil-Absperrhahn > 20 mm