Learn More
Lenz Laborglasintrumente Chromatographiesäulen mit Fritte und Bördelrand
Artikelnummer. 10683812
Click to view available options
Fassungsvermögen (metrisch) Reservoir:
8 mL
35 ml
430 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10683812
Marke: Lenz Laborglasintrumente 05445706
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Chromatographiesäulen mit gesinterter Fritte (Porosität:0)
  • Mit PTFE-Absperrhahn
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Fassungsvermögen (metrisch) Reservoir 430 mL
Länge (metrisch) 600 mm
Material Duran Glas
Außendurchmesser (metrisch) 30 mm