missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WTW™ RT 0.01 - 3.00 mg/l Cr Chromat Küvetten-Test
Click to view available options
Bereich:
0,01 bis 3,00 mg/l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Praktisch und kostengünstig
- Garantierte Qualität nach AQA/IQC
- Für niedrige Konzentrationen und Routinearbeiten mit großem Probendurchsatz im Labor
- Großer Messbereich mit rechteckigen Küvetten zur Bestimmung von Spurenkonzentrationen
Spezifikation
Spezifikation
| Analyten | Cadion-Derivat |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Abwasser, Trinkwasser |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spektralphotometer |
| Enthält | Zertifikate |
| Anzahl Tests | 250 |
| Bereich | 0,01 bis 3,00 mg/l |
| Ausreichend für | 250 Tests |
| Testmethode | Photometrisch |
| Typ | Cadmium (Cd) Reagenz-Testkit |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur