missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ Chromanol 293B
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-4783347
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18055592

Marke: Tocris Bioscience™ 1412/10

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

IKs blocker. Also blocks ICFTR

Blocker of the slow delayed rectifier K+ current (IKs) (IC50 = 1-10 μM). Also blocks the CFTR chloride current (ICFTR) (IC50 = 19 μM).

Enantiomer also available.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 163163-23-3
Summenformel C15H20N2O4S

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Chromanol 293B
Menge 10 mg
Formelmasse 324.39
Reinheit >99%
Molekulargewicht 324.395
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt