Learn More
(Chroman-8-ylmethyl)amin, 90 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10422980 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
Product Code. 10422980
Brand: Thermo Scientific Acros 432660010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 933727-40-3
Molekulargewicht (g/mol) 163.22
MDL-Nummer MFCD17171385
InChI-Schlüssel CPJFACCHHWIMEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym chroman-8-ylmethyl amine, 2h-1-benzopyran-8-methanamine, 3,4-dihydro, 1-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-8-yl methanamine
PubChem CID 82596485
IUPAC-Name 3,4-Dihydro-2H-chromen-8-ylmethanamin
SMILES C1CC2=C(C(=CC=C2)CN)OC1
Specifications
Chemischer Name oder Material (Chroman-8-ylmethyl)amine
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10H13NO
Menge 1 g
Formelmasse 163.22
Reinheit (%) ≥94.0%
Physikalische Form Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (Chroman-8-ylmethyl)amine
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.