Learn More
Chroman-3-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15404738
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15404738 1 g 1 Gramm
15414738 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15404738 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58448.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 115822-57-6 | Molecular Formula: C10H10O3 | Molecular Weight: 178.187 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115822-57-6
Summenformel C10H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 178.187
MDL-Nummer MFCD03783554
InChI-Schlüssel UGAGZMGJJFSKQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym chroman-3-carboxylic acid, 3-chromanecarboxylic acid, chromane-3-carboxylic acid, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 3,4-dihydro, 2h-1-benzopyran-3-carboxylicacid, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-benzopyran-3-carboxylic acid
PubChem CID 2795458
IUPAC-Name 3,4-Chlor-2H-Chromen-3-Carbonsäure
SMILES C1C(COC2=CC=CC=C21)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chroman-3-carboxylic acid
Schmelzpunkt 117°C to 121°C
Menge 1 g
Formelmasse 178.18
Reinheit (%) 97%