Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ HR-XCW Kartusche
Artikelnummer. 12767740 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
155mg
240mg
500mg
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 12767740
Marke: Macherey-Nagel™ 731776
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Basismaterial Sphärisches PS/DVB Copolymer
Säulenbettgewicht 500mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Basisverbindungen wie quaternäre Amine, grundlegende aktive Inhaltsstoffe aus stark Matrix-kontaminierten Proben
Partikelgröße 45 oder 85 μm
Sorbens Schwacher Carbonsäure-modifizierter Polymerkationenaustauscher
Typ Chromafix HR-XCW Kartusche
Porengröße 50 bis 60 Å
Menge 50/Packung
Oberfläche (metrisch) 850 m2/g