Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafil™ Xtra H-PTFE hydrophilisierte Polytetrafluorethylen-Spritzenfilter
Gekennzeichnet für die Methodenvalidierung. Macherey-Nagel™ Chromafil™ Xtra H-PTFE hydrophilisierte Polytetrafluorethylen-Spritzenfilter sind hydrophobe Membranen mit hydrophilen Eigenschaften für die Verwendung mit polaren und unpolaren Lösungen. Sie sind beständig gegen alle Arten von Lösungsmitteln, Säuren und Basen.
Marke: Macherey-Nagel™ 729256
123.29 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23260" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.34000kg
Beschreibung
Die Chromafil™ Xtra Spritzenvorsatzfilter sind zur direkten Identifizierung von Membrantyp, Durchmesser und Porengröße aufgedruckt. Die Filter entfernen unerwünschte Partikel aus Flüssig- oder Gasproben, um Kontaminationen und Verstopfungen empfindlicher Geräte zu verhindern, die zu Ausfallzeiten führen können. Durch das Filtern von Proben wird die Lebensdauer chromatographischer Säulen und Geräte erhöht, werden konsistente und reproduzierbare Ergebnisse erzielt und Zeit und Geld gespart.
- Xtra Gehäuse aus gering blutendem, farblosem Polypropylen (PP) mit transparentem Etikett
- Geringer Gehalt an extrahierbaren Verbindungen
- Einfache Filtration durch schnelle Durchflussgeometrie
- Maximale Filtratrückgewinnung durch niedriges Aufholvolumen
- Sicheren Anschluss auf der Hochdruckseite durch Luer-Lock-Einlass
- HPLC-zertifiziert, mit stabilisierender Crash-Platte, um Membranbruch zu verhindern
- Kompatibel mit allen gängigen automatisierten Filtrationssystemen
- Ideal für die GC-, HPLC- und UHPLC-Probenfiltration
Spezifikation
Autoklavierbar bei 121°C (30 min) | |
Farbloser, schwarzer Druck | |
Ja | |
0,20 μm | |
1,33 cm2 | |
Polypropylen | |
Luer-Lock | |
Luer-Anschluss | |
> 12 bar | |
Spritzenfilter | |
13 mm |
HPLC-zertifiziert | |
∼30 μl | |
PTFE | |
Unsteril | |
Polare und unpolare Lösungen, beständig gegen alle Arten von Lösungsmitteln sowie Säuren und Basen | |
Hydrophob, mit zusätzlicher hydrophiler Charakteristik | |
100/Packung | |
Standardpackung | |
100/Packung | |
1 bis 15 ml |