Learn More
Thermo Scientific™ Chromacol Lagerungsfläschchen-Kits mit festen Verschlusskappen
Artikelnummer. p-4526348
Click to view available options
Volumen (metrisch):
12mL
16 ml
Farbe:
Bernsteinfarben
Klar
Packungsgröße:
200 Stück
Artikelnummer. 10600626
Marke: Thermo Scientific™ 12SV(A)CP
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Thermo Scientific™ Chromacol Lagerungsfläschchen-Kits mit festen Verschlusskappen sind aus Braun- oder Klarglas gefertigt und fassen 8 bis 22 ml.
Thermo Scientific™ Chromacol Lagerungsfläschchen-Kits mit festen Verschlusskappen sind aus Braun- oder Klarglas gefertigt und fassen 8 bis 22 ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Bernsteinfarben
Volumen (metrisch) 12mL
Verschlusstyp Geschlossene Kappe