Learn More
Thermo Scientific™ Chromacol Lagerungsfläschchen-Kits mit festen Verschlusskappen
Click to view available options
Volumen (metrisch):
12mL
16 ml
Farbe:
Bernsteinfarben
Klar
Packungsgröße:
200 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific™ Chromacol Lagerungsfläschchen-Kits mit festen Verschlusskappen sind aus Braun- oder Klarglas gefertigt und fassen 8 bis 22 ml.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Klar |
| Volumen (metrisch) | 12mL |
| Verschlusstyp | Geschlossene Kappe |