Learn More
Thermo Scientific™ Chromacol Septum12 mm SILICONE/PTFE1.43 mm DICK
Beschreibung
- 12mm-Septa
- Weißes Silikon
- PTFE-Dichtung
- Extrem weich
- Wird in Packungen mit 500 Stück geliefert
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Material | Silikon |
| Dicke (metrisch) | 1,43 mm |