Learn More
Thermo Scientific™ Chromacol™ inerte Fläschchen und Einsätze mit GOLD-Gütegrad
Artikelnummer. 11533760
Click to view available options
Volumen (metrisch):
125 μl
0,2 ml
200 μl
250 μl
325 μl
1,2 ml
1,4 ml
2,0 ml
Verschlussgröße:
8 mm
9 mm
11 mm
11 mm
Typ:
Fläschchen mit Bördelverschluss
Fläschchen mit Schnappdeckel
Fläschchen mit Schraubgewinde
Fläschchen-Einsatz
Schraubgewindefläschchen
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 11533760
Marke: Thermo Scientific™ 2CVG
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Gewährleisten Sie Probensicherheit und -integrität mit inerten Fläschchen mit den höchsten Rückgewinnungsraten, einer extrem niedrigen pH-Schicht und dem niedrigsten Alkaligehalt.
Maximieren Sie Ihre Probenleistung und reduzieren Sie die Anzahl fehlgeschlagener Assays mit Thermo Scientific™ Chromacol™ GOLD Gütegrad Inerten Glasfläschchen. Diese Fläschchen bieten die modernste Technologie der Branche für die Analyse kritischer Analyten mit niedrigen Nachweisgrenzen und sind die richtige Wahl, wenn Qualität, Reproduzierbarkeit, Sicherheit und Integrität der Proben von höchster Bedeutung sind.
Für eine einfachere Probenhandhabung und ein geringeres Risiko von Probenverlusten sind die Chromacol GOLD Gütegrad Fläschchen die beste Wahl für alle Chromatographie-Anwender, die eine Ultraspurenanalyse durchführen.
Wählen Sie das passende Fläschchen für Ihre Erfordernisse
  • Die einfach zu befüllenden Fläschchen mit weitem Hals machen die Verwendung von Mikroeinsätzen mit 6 mm Durchmesser erforderlich
  • Kennzeichnung von Probe und Volumen mit graduiertem Beschriftungsfeld auf bestimmten Fläschchen
  • Maximale Probenextraktion ohne separate Einsätze mit Microsampling-Fläschchen und Fläschchen mit hoher Rückgewinnung
  • Optimale Rückgewinnung kritischer polarer, labiler oder mit OH-Gruppen wechselwirkender Verbindungen durch Verwendung von silanisiertem (deaktiviertem) Glas (optional)
Wählen Sie den Einsatz für Ihre Probe
  • Selbstausrichtende Polyspring-Einsätze zum Schutz vor Kanülenkontakt
  • Precision-Point-Einsätze minimieren Probenverlust
  • Pulled-Point-Einsätze als wirtschaftliche Alternative für unkritische Anwendungen
Kompatibel mit Autosamplern*
Kompatibel mit den meisten HPLC- und GC-Autosamplern
* Der Thermo Scientific Katalog für Säulen und Verbrauchsmaterialien enthält eine Übersicht zur Kompatibilität mit Autosamplern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 2-ml-Fläschchen mit Bördelverschluss und weiter Öffnung, Flachboden, Klarglas in GOLD-Gütegrad
Farbe Klar
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Glas
Volumen (metrisch) 2,0 ml
Rückstandsvolumen (metrisch) <170 μl
Produktlinie Chromacol Gold
Höhe (metrisch) 32 mm
Menge 500
Typ Fläschchen mit Bördelverschluss
Verschlussgröße 11 mm
Marking Spot Ja