Learn More
Chromacol 24 mm-Dichtungen für Fläschchenverschlüsse
Artikelnummer. 10726995
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. unitSize
10726995 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10726995 Lieferant Chromacol Lieferanten-Nr. 24ST3EPA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Thermo Scientific™ Chromacol Schraubkappen sind für die Verwendung mit 24 mm EPA-Fläschchen bestimmt.
Thermo Scientific™ Chromacol Schraubkappen sind für die Verwendung mit 24 mm EPA-Fläschchen bestimmt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung EPA Septa Silikon/PTFE, 24 mm
Innendurchmesser (metrisch) 24 mm
Material Silikon/PTFE, Silikon
Produktlinie Chromacol
Verschlussgröße 24 mm