missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Chromacol Schnappverschluss mit vormontierter Versiegelung

Artikelnummer. 10778693
Click to view available options
:
11 mm Durchm.
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10778693

Brand: Thermo Scientific™ 11PSN(Y)ST1

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Kappen aus Polyethylen sind chemisch inert und eignen sich für die meisten Chromatographie-Anwendungen.

  • Die Neugestaltung der Verriegelungslaschen erleichtert die Aufbringung und Entfernung von Deckeln
  • Vergrößerte offene Fläche ermöglicht das Einstechen der Nadel auf der gesamten Öffnung des Fläschchens
  • Strukturierte Außenfläche für einfacheres Greifen und verbesserte Erkennung durch Autosampler mit optischen Fläschchensensoren
  • Uneingeschränkt kompatibel mit allen Snap-It Fläschchen
  • Keine Werkzeuge zum Bördeln oder Öffnen erforderlich
  • Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Durchmesser (metrisch) Öffnung 11 mm
Material Polyethylen
Volumen (metrisch) 2 ml
Material (Dichtung) Silikon/PTFE
Produktlinie Chromacol
Menge 500/Packung
Typ Schnappverschluss
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.