Learn More
Thermo Scientific™ Chromacol 11 mm-Schnappdeckel für Fläschchen
Click to view available options
Material (Auskleidung):
PTFE/Silikon/PTFE
PTFE/rote Gummidichtungen
Silikon/PTFE Dichtung
Packungsgröße:
500 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific™ Chromacol Snap-Caps für Fläschchen werden mit einer Auswahl vorangepasster Dichtungen und Farben angeboten.
- Einfaches Anbringen und Entfernen
- Verbesserte Abdichtung gegen Verdampfen der Probe
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 11-PSN-8RT1 |
| Material (Auskleidung) | PTFE/rote Gummidichtungen |
| Farbe | Red, Black |
| Volumen (metrisch) | 2 mL |
| Septum | Rot |
| Produktlinie | Chromacol |
| Verschlussgröße | 11 mm |