Learn More
Thermo Scientific™ Chromacol 11 mm Bördelkappen
Click to view available options
Material (Auskleidung):
Silikon/PTFE
Viton
Packungsgröße:
500 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific™ Chromacol Bördelverschlüsse werden in einer Auswahl unterschiedlicher Auskleidungsmaterialen und Farben angeboten.
Lieferbar in vielen Farben und mit verschiedenen Dichmaterialien.
Geschlitzte Silikon/PTFE Septen für Autosampler mit empfindlichen Injektionsnadeln geeignet. Drei Qualitäten Gummi und Silikongummi sind für unterschiedliche Anwendungen verfügbar.
Typ: 11mm Aluminium Bördelkappe blau Silikon/PTFE
Geschlitzte Silikon/PTFE Septen für Autosampler mit empfindlichen Injektionsnadeln geeignet. Drei Qualitäten Gummi und Silikongummi sind für unterschiedliche Anwendungen verfügbar.
Typ: 11mm Aluminium Bördelkappe blau Silikon/PTFE
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Viton-Liner; 6-mm-Öffnung; Silber |
| Material (Auskleidung) | Viton |
| Farbe | Silber |
| Material | Aluminium |
| Vorgeschlitzt | No |
| Produktlinie | Chromacol |
| Typ | Bördel |
| Verschlussgröße | 11 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ECD-Fläschchen |