Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ PTS Trennsäule
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Automatische Trennung eines zweiphasigen Gemisches ohne Trenntrichter
- Zweiphasige Gemische werden vollständig auf die Säule angewendet, und die Phasengrenze wird ohne weitere Arbeit bestimmt.
- Die spezielle Membran stoppt den Fluss automatisch, wenn die untere Phase durchgelaufen ist.
- Die obere Phase verbleibt in der Säule, daher stehen beide Phasen für die weitere Analyse zur Verfügung.
- Säulen dürfen nicht mit Vakuum oder Druck betrieben werden
- PTS für Lösungsmittel, die schwerer als Wasser sind, z. B. für Trichlormethan, Dichlormethanmaximale Größe 150 ml
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenkapazität (metrisch) | 1 ml |
| Säulentyp | SPE |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | For Solvents Heavier Than Water, for Trichloromethane, Dichloromethane |
| Sorbens | Chromabond PTS |
| Typ | Phase Separation Column |