Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ PTS Trennsäule
Artikelnummer. 12824301 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 12824301
Marke: Macherey-Nagel™ 730710
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Trennen Verbindungen mit Schwerkraftflussphasentrennung. Chromabond™ PTS Trennsäulen sind in einer Vielzahl von Kapazitäten für Lösungsmittel erhältlich, die schwerer als Wasser sind.
  • Automatische Trennung eines zweiphasigen Gemisches ohne Trenntrichter
  • Zweiphasige Gemische werden vollständig auf die Säule angewendet, und die Phasengrenze wird ohne weitere Arbeit bestimmt.
  • Die spezielle Membran stoppt den Fluss automatisch, wenn die untere Phase durchgelaufen ist.
  • Die obere Phase verbleibt in der Säule, daher stehen beide Phasen für die weitere Analyse zur Verfügung.
  • Säulen dürfen nicht mit Vakuum oder Druck betrieben werden
  • PTS für Lösungsmittel, die schwerer als Wasser sind, z. B. für Trichlormethan, Dichlormethanmaximale Größe 150 ml
Spezifikation
Säulenkapazität (metrisch) 1 ml
Säulentyp SPE
Zur Verwendung mit (Anwendung) For Solvents Heavier Than Water, for Trichloromethane, Dichloromethane
Sorbens Chromabond PTS
Typ Phase Separation Column