Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-XC SPE-Säule aus Polypropylen
Marke: Macherey-Nagel™ 730969
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Spezifikation
PS/DVB-Copolymer | |
SPE (Festphasenextraktion) | |
Festphasenextraktion | |
CHROMABOND HR-XC | |
Sphärisch | |
800 m2/g |
1 ml | |
30mg | |
85 μm | |
SPE-Säule | |
65 bis 75 Å |