Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-XAW SPE-Säule aus Polypropylen
Marke: Macherey-Nagel™ 730748
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Spezifikation
Sphärisches PS/DVB Copolymer | |
SPE (Festphasenextraktion) | |
85 μm | |
SPE-Säule | |
850 m2/g |
3 mL | |
Adsorptionsgewicht: 200mg | |
CHROMABOND HR-XAW | |
55 bis 65 Å |