Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ SPE-Säule aus Glas, leer
Artikelnummer. 10546531 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Säulenkapazität (metrisch):
6 ml
Packungsgröße:
30 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenkapazität (metrisch) Packungsgröße
10546531 6 ml 30 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10546531 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 730172
Große Einsparungen für eine bessere Trennung
Verwenden Sie den Aktionscode 27992
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Säulenkapazität (metrisch) 6 ml
Säulentyp Leer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Festphasenextraktion
Typ Leere Festphasenextraktionskolonne
Enthält Glasfasern, Filterelement