Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Florisil SPE-Säule aus Polypropylen
Artikelnummer. 12882753 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
2g
Säulenkapazität (metrisch):
6 mL
Packungsgröße:
1 Stück
30 Stück
Artikelnummer. 12882753
Marke: Macherey-Nagel™ 730239
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Säulenkapazität (metrisch) 6 mL
Säulenbettgewicht 2g
Zur Verwendung mit (Anwendung) Festphasenextraktion
Sorbens Chromabond Florisil
Typ SPE-Säule